Flaschen, Enghals, rund, PP, mit Normschliffstopfen
Lieferant: VITLAB
100594 100694
215-6844EA 101 CHF
215-6844 215-6845
Flaschen, Enghals, rund, PP, mit Normschliffstopfen
Flaschen Kunststoffflaschen
PP, durchscheinend, mit HDPE-Stopfen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
Hervorragend geeignet zur Probennahme, Lagerung und Transport. Ideal für Flüssigkeiten. Heißabfüllung ist möglich.