Bottles, square, narrow neck, rectangular, HDPE, with thread, 310 series
Lieferant: Kautex
310-70521 310-70522 310-70523 310-70520
215-3302EA 2.8 CHF
215-3302 215-3303 215-3304 215-2192
Bottles, square, narrow neck, rectangular, HDPE, with thread, 310 series
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, rechteckig, naturfarben.
  • Hohe Stabilität
  • Eingelassenes Beschriftungsfeld
  • Auslaufsicher
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Halal zertifiziert
Gerippte Seiten für einen sicheren Griff. Vier verschiedene Verschlusstypen.