Verdünnungsflaschen, Quadratisch, PSF/PPCO, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2500-0280 2500-0380 2505-0380
215-7801EA 193 CHF
215-7801 215-7802 215-7812
Verdünnungsflaschen, Quadratisch, PSF/PPCO, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
Polysulfon PSF, glasklar oder Polypropylen-Copolymer PPCO, durchscheinend, mit PP-Schraubverschluss.
  • PSF: Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen schwache Säuren, Basen und alle wässrigen Lösungen/PPCO: Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen starke Säuren, Alkohole und Basen
  • PSF: Temperaturbeständig von −100 bis +165 °C/PPCO: Temperaturbeständig von −40 bis +121 °C
  • PSF: Autoklavierbar, in Verwendung mit Tween-Lösungen wird die Lebensdauer reduziert/PPCO: Autoklavierbar, widersteht wiederholtem Reinigen und Autoklavieren mit Tween-Lösungen
Entsprechen den Verdünnungsmethoden, die in den Standard-Methoden für die Untersuchung von Wasser und den Standard-Methoden für die Untersuchung von Molkerei-Produkten sowie anderen professionellen Standard-Methoden beschrieben sind.