Bottles, narrow neck, round, PPCO, with screw caps, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2006-0002 2006-0004 2006-0016 2006-0032 2006-9025 2006-9050 2006-9125 2006-0001 2006-0008
215-7565EA 29.5 CHF
215-7565 215-7566 215-7570 215-7571 215-7562 215-7563 215-7561 215-7564 215-7568
Bottles, narrow neck, round, PPCO, with screw caps, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
PPCO, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C, autoklavierbar mit oder ohne Inhalt
  • Hohe Bruchfestigkeit, auslaufsicherer Verschluss
Ideal zur Lagerung und zum Versand von Flüssigkeiten.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.