Verpackungsflaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
312085-0001 312089-0001 312089-0004 312089-0032 312085-0002 312085-0004 312085-0008 312085-0016 312085-0032 312089-0002 312089-0008 312089-0016
215-1007EA 1670 CHF
215-1007 215-1009 215-1017 215-1432 215-1410 215-1411 215-1412 215-1414 215-1415 215-1416 215-1430 215-1431
Verpackungsflaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend oder braun mit PP-Schraubverschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von –100 bis +120 °C
  • Auslaufsicher
Kostengünstige, robuste Flaschen zur Lagerung und zum Transport von Pulvern, Flüssigkeiten oder Pasten. Braune Flaschen zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.
Bitte beachten Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.