Nalgene® Flaschen, Enghals, quadratisch, PC, mit Schraubverschlüssen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2015-0030 2015-0060 2015-0125 2015-1000 2015-0250 2015-0500 2015-2000
215-7601EA 88 CHF
215-7601 215-7602 215-7603 215-7606 215-7604 215-7605 215-7607
Nalgene® Flaschen, Enghals, quadratisch, PC, mit Schraubverschlüssen
Flaschen Kunststoffflaschen
PC, transparent mit PP-Schraubverschluss.
  • Robust, stoßfest, leicht
  • Temperaturbeständig bis 135 °C, autoklavierbar
  • Auslaufsicher
Ideal für die Aufbewahrung wässriger Lösungen und für die Kurzzeitaufbewahrung von Nährmedien. Die Größe 2000 ml hat einen eingeformten Handgriff für leichtere Handhabung.
Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables. Excellent clarity helps easily identify content levels.
Molded in graduations for ease in dispensing. 2 L size has molded-in handgrips to aid in lifting and pouring contents.
Zertifizierungen: USP Class VI; FDA - 21 CFR