Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2002-0001 2002-0002 2002-0004 2002-0006 2002-0008 2002-0016 2002-0032 2002-9016 2002-9025 2002-9050 2002-9125
215-7504EA 26.3 CHF
215-7504 215-7505 215-7506 215-7507 215-7508 215-7510 215-7511 215-7509 215-7502 215-7503 215-7501
Flaschen, Enghals, rund, HDPE, mit Schraubverschlüssen, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend mit PP-Schraubverschluss
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +100 °C
  • Auslaufsicherer
Ideal zur Lagerung und zum Versand von Flüssigkeiten. Für eine Vielzahl von Verwendungen.