VWR®, Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, with Screw Caps
Lieferant: VWR Collection
215-5637EA 16.2 CHF
215-5637 215-5638 215-5639 215-5640 215-5641 215-5642
VWR®, Bottles, Narrow Neck, Round, LDPE, with Screw Caps
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend. Hervorragend geeignet zur Probennahme, zur Lagerung und zum Transport von Flüssigkeiten.
  • Auslaufsicher, robust und vielseitig einsetzbar
  • Quetschbar, daher sehr gut zur Verwendung als Tropf- oder Spritzflasche geeignet
  • Erhabene Graduierung
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable