Nährmedienflaschen, quadratisch, mit Septumkappen, steril, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
342023-0060 342023-0125 342023-0500 342023-1000 342023-9500
215-1165EA 2340 CHF
215-1165 215-1489 215-1490 215-1491 215-1492
Nährmedienflaschen, quadratisch, mit Septumkappen, steril, Nalgene®
Flaschen Zellkulturflaschen
PETG, glasklar mit Silikon/PTFE-Schraubverschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −40 bis +70 °C
  • Der Silikon/PTFE-Verschluss mit Septum ist mit einer inerten und abweisenden PTFE-Oberfläche versehen, um die Probenunversehrtheit sicherzustellen
Ideal zur Verpackung biologischer und diagnostischer Reagenzien, die aseptisch entnommen werden müssen oder denen Supplemente mittels einer Spritze zugegeben werden sollen. Flasche und Verschlüsse sind gamma-sterilisiert und nicht toxisch.
Zertifizierungen: Erfüllen die Forderungen der USP, Klasse VI und European Pharmacopeia für abnorme Toxizitätsstandards.
Verpackung: Abgepackt in eingeschrumpften Lagen. Umverpackt in doppelt verpackten Kartons für Reinraumanwendungen.