Kanister, Enghals, HDPE
Lieferant: RIXIUS
6-0200-025-45 6-0200-030-45 6-020005045215 6-0200-100-45U 6-0200-200-61 6-0200-250-61 6-0200-300-61 6-0200-050-45 6-020002045130 6-0200-025-45B 6-0200-030-45B 6-0200-200-61U 6-0200-250-61B 6-0200-300-61B 6-0200-050-45B 6-0200-10045BU 6-0200-200-61B
216-5371EA 8 CHF
216-5371 216-5372 216-5332 RIXI6-0200-100-45U 216-5334 216-5376 216-5336 216-5373 216-2128 RIXI6-0200-025-45B RIXI6-0200-030-45B RIXI6-0200-200-61U RIXI6-0200-250-61B RIXI6-0200-300-61B RIXI6-0200-050-45B 216-5333 RIXI6-0200-200-61B
Kanister, Enghals, HDPE
Flaschen Kanister
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −40 bis +110 °C
  • UN-Kanister mit Y-Zulassung
Universeller Kanister für Industrie, Handel und Labors. Ideal für Verpackung, Lagerung und Transport. Mit UN- oder Y-Zulassung.
Bestellinformation: Kanister werden mit oder ohne Schraubverschluss ausgeliefert. Zusätzliche kompatible Schraubverschlüsse sind separat erhältlich.