Kanister, Weithals, für die meisten anspruchsvollen Anwendungen, NALGENE
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2241-0050
216-4402EA 292 CHF
216-4402
Kanister, Weithals, für die meisten anspruchsvollen Anwendungen, NALGENE
Flaschen Kanister
HDPE, durchscheinend mit weißem PP-Verschluss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −100 bis +120 °C
  • Stabile, robuste, platzsparende Konstruktion
Bessere Standfestigkeit durch große Standfläche und tiefliegendem Schwerpunkt. Die extra große Öffnung (120 mm Ø) ermöglicht einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen. Eingeformter Griff und Vertiefung im Boden sichern leichteres, genaueres Füllen und Entleeren. Ideal zur Lagerung von Pulvern und anderen festen Substanzen. Permanente Graduierung in Gallonen und Litern.  