Ballonflaschen, Weithals, HDPE, mit Schraubkappen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2212-0020 2212-0050 2211-0050 2211-0020
216-8621EA 234 CHF
216-8621 216-8622 216-8602 216-8601
Ballonflaschen, Weithals, HDPE, mit Schraubkappen, Nalgene®
Flaschen Ballons
HDPE, durchscheinend oder PP, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss.
  • HDPE: Good chemical resistance/PP: Excellent chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to 120 °C/PP: Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Leakproof
Robuste, platzsparende Ausführung mit permanenter Graduierung in Gallonen und Litern. Weite Öffnungen für einfaches Befüllen und Entleeren bzw. Reinigen. Besonders zweckmäßig bei der Handhabung großer Mengen von Pulvern und anderer fester Substanzen. Mitgeformte Schulterlaschen und stabiler Griff aus rostfreiem Stahl.