Kanister, Enghals, slimline, PP, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
0435-2050 0435-1050 0435-3000 0435-0001 0435-0010 0435-1100 0435-2100 0435-3010
216-5120EA 59 CHF
216-5120 216-5384 216-0898 216-0897 216-2192 216-2190 216-2191 216-2193
Kanister, Enghals, slimline, PP, LaboPlast®
Flaschen Kanister
PP, durchscheinend.
  • Mit oder ohne Gewindestutzen 3/4"
  • Mit Originalitätsverschluss
  • Kanister ohne Hahn autoklavierbar
  • Mit erhabener, unzerstörbarer Literskala
Der Raumsparkanister ist mit nur 6,5 cm bzw. 12,5 cm Breite ideal als platzsparender Kanister. Auf engem Raum können verschiedenste Flüssigkeiten gelagert und abgefüllt werden. Der Raumsparkanister kann auch liegend, z. B. in Kühlschränken untergebracht werden. Die Verrippung und die dicke Wandung machen ihn sehr stabil.
Raumsparset StopCock
Das Raumsparset StopCock besteht aus dem Raumsparkanister mit Gewindestutzen 5 l oder 10 l und dem Ablasshahn StopCock.
Raumsparset Compact
Der Ablasshahn Compact ist die ideale Ergänzung zu dem Raumsparkanister – für perfektes Lagern und Abfüllen auf engstem Raum!
Das Raumsparset Compact besteht aus dem Raumsparkanister mit Gewindestutzen 5 l oder 10 l und dem Ablasshahn Compact."
Bestellinformation: Für den 5L-Kompaktkanister mit 3/4“-Gewindeanschluss (216-5120) ist der zusätzliche Kauf eines Wasserhahns erforderlich. Der entsprechende Wasserhahn hat den Artikelcode 216-2854.