Kanister, fluoriert, HDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2242-0025 2242-0050
216-8511EA 178 CHF
216-8511 216-8512
Kanister, fluoriert, HDPE, Nalgene®
Flaschen Kanister
HDPE, fluoriert mit fluoriertem PP-Schraubverschluss.
  • Beständig gegen die meisten Säuren, Alkaliverbindungen und aggressive, organische Lösungsmittel
  • Temperaturbeständig von −100 bis +120 °C
  • Stabile, robuste Konstruktion mit eingeformter Graduierung in Gallonen und Liter, auslaufsicherer Verschluss
Verbesserte Rückhalteeigenschaften und verringerte Lösungsmittel-Absorption und -Penetration durch Fluorierung (innen und außen). Die Fluorierung verbessert die Haltbarkeit des Kanisters und verringert Verluste durch Permeation. Standfest durch große Standfläche und niedrigen Schwerpunkt. Leichtes Ausgießen durch eingearbeiteten Ausguss.