Dosen, Weithals, mit Schraubverschluss
Lieferant: KARTELL
1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
216-2403EA 332 CHF
216-2403 216-2404 216-2405 216-2406 216-2407 216-2408 216-5742
Dosen, Weithals, mit Schraubverschluss
Dosen Dosen, Universal
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit: von –50 bis +80 °C
  • Weite Öffnung, daher besonders zur Lagerung und Transport von Pulvern und pastösen Stoffen geeignet
Mit schwarzem Schraubverschluss und Dichtungselement.
Zertifizierungen: Geeignet für Lebensmittel gemäß EG-Richtlinien 10/2011 und 10.