Gaswaschflaschen, PFA, PTFE Fritte und Schlauchverbindungen, BOLA
Lieferant: Bohlender
A118-01 A118-02 A118-03
201-0015EA 530 CHF
201-0015 201-0016 201-0017
Gaswaschflaschen, PFA, PTFE Fritte und Schlauchverbindungen, BOLA
Flaschen Gaswaschflaschen
Transparentes PFA, mit weißer PTFE-Fritte.
  • Beständig gegen praktisch alle Chemikalien
  • Feinporige Fritte von 3 µm gewährleistet optimale Perlung des zu waschenden Gases
  • Temperaturbeständig von –200 bis zu +250 °C
Stabile, unzerbrechliche Flaschen.