Gaswaschflaschen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05530058 05530158
201-1197EA 107 CHF
201-1197 201-1198
Gaswaschflaschen
Flaschen Gaswaschflaschen
Duran® Glas, transparent, mit PBT Schraubkappe.
  • Mit oder ohne Filterplatte Porosität 1 (Durchmesser 25 mm)
  • Die Komponenten sind auch separat erhältlich
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
Glaswaschflasche mit DIN GL 45 Schraubkappe mit höhenverstellbarem Einsatz und 2 PP Oliven mit Ringschrauben.