Tropfflaschen, FEP, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-7861EA 135 CHF
215-7861
Tropfflaschen, FEP, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
PTFE/FEP, mit ETFE Tropfverschluss und Kappe.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C, autoklavierbar
  • Anhängende, unverlierbare Verschlusskappe
Zur Tropfdosierung nahezu aller Chemikalien geeignet.