Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 95.2 CHF
215-1061 215-1062 215-1063
Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, transparent mit farblich (rot, grün, blau, weiß und gelb) sortierten PP-Schraubverschlüssen und LDPE-Dosierspitze.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, hitzebeständig bis 80 °C
  • Spitze zur Tropfkontrolle schnappt sicher ein, Tropfen werden einzeln abgegeben
  • Flexibel für einfache Handhabung, auslaufsicher
  • Liefert 40-µl-Tropfen (basierend auf Wasser; Viskosität wirkt sich auf Tropfengröße aus)
Die Reagenzienidentifikation ist mit den vielen Farben der Schraubverschlüsse sehr einfach. Diese Tropfflaschen bieten ein verlässliches, wiederholbaresMore Product Information