Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2750-9025 2750-9050 2750-9125 2751-9025 2751-9050 2751-9125
215-7171EA 90.3 CHF
215-7171 215-7172 215-7173 215-1058 215-1059 215-1060
Tropfflaschen, LDPE, Nalgene®
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, durchscheinend oder LDPE, weiß mit weißem PP-Schraubverschluss und LDPE-Dosierspitze.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, hitzebeständig bis +80 °C
  • Tropfkontrollspitze schnappt sicher ein, Tropfen werden einzeln abgegeben
  • Flexibel für einfache Handhabung, auslaufsicher
  • Liefert 40-µl-Tropfen (basierend auf Wasser; Viskosität wirkt sich auf Tropfengröße aus)
Diese Tropfflaschen bieten ein verlässliches, wiederholbares Dispensieren von Reagenzien und anderen Flüssigkeiten. Sie stellen eine sehr gute Alternative zu Pipetten oder anderen,More Product Information