Lucas-Tropfflaschen mit Gewinde
Lieferant: Müller + Krempel
215-9102EA 69.7 CHF
215-9102 215-9104 215-9103 215-9106 MUEL14.196.01 215-3583 MUEL14.196.02
Lucas-Tropfflaschen mit Gewinde
Flaschen Tropfflaschen
Braunglas, ohne Verschluss.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Schraubverschlüsse und Tropfendispensierer bitte separat bestellen
Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen.