Tropfflaschen, LDPE, Ranvier-Typ
Lieferant: KARTELL
388 389 391 392 393
215-9110EA 11 CHF
215-9110 215-9115 215-9120 215-9125 215-9130
Tropfflaschen, LDPE, Ranvier-Typ
Flaschen Tropfflaschen
LDPE, durchscheinend mit rotem Schraubverschluss aus Polyethylen.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +80 °C
  • Auslaufsicher
Inklusive Tropfpipette und Gummisauger.