Abklärflaschen mit Schraubkappe und Hahn
Lieferant: MURRAY S
P023/01 P023/02
215-0968EA 51.4 CHF
215-0968 215-0969
Abklärflaschen mit Schraubkappe und Hahn
Flaschen Abklärflaschen
HDPE, durchscheinend, mit rotem Schraubverschluss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hitzebeständig bis +80 °C (kurzzeitig)
  • Starkwandig, sehr robust
Mit dicht sitzendem Hahn. Ideal zum Aufbewahren und Dispensieren von Flüssigkeiten. Auch zur Verwendung als Abklärflaschen geeignet. Mit einem Tragegriff ausgestattet.