Abklärflaschen, robuste Ausführung, mit Schraubkappen und Hahn, Azlon®
Lieferant: SciLabware
BNP05A BNP10A BNP20A
215-3161EA 44.3 CHF
215-3161 215-3162 215-3163
Abklärflaschen, robuste Ausführung, mit Schraubkappen und Hahn, Azlon®
Flaschen Abklärflaschen
PP, achtkantig mit weißem Schraubverschluss und robustem Hahn.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar bei +121 °C*
  • Einfaches Befüllen und Ausgießen dank dezentralem engem Hals
Einzigartige Form ermöglicht eine einfache Platzierung und effiziente Nutzung der verfügbaren Arbeitsfläche. Ausgestattet mit einem integrierten Tragegriff und erhabenen Graduierungen für einfache und schnelle Volumenbestimmung. Die Schraubverschlüsse haben geformte Bohrführungen zur einfachen Positionierung von Sonden und Zuleitungen. Auslaufsicherer, robuster Hahn öffnet und schließt in einer Vierteldrehung.
* Verschlüsse und Hähne sollten vor dem Autoklavieren entfernt werden.