Lager-/Abklärflasche mit Schraubverschluss
Lieferant: hünersdorff GmbH
823300 823400 823500
216-5841EA 81 CHF
216-5841 216-5842 216-5843
Lager-/Abklärflasche mit Schraubverschluss
Flaschen Ballons
Ballons, HDPE, weiß, ideal zur Lagerung und Transport sowie zum Abfüllen von Flüssigkeiten. Ebenfalls zum Einsatz als Abklärflaschen empfohlen. Mit Metall-Tragebügel.
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit von -100 bis 80 °C (kurzzeitig bis 120 °C)
  • Mit Breitgewinde und Gewindestopfen zum Anschluss eines Ventilhahnes (216-5291 oder 216-5292 bitte optional bestellen)
  • Auslaufsicherer Schraubverschluss