Ballonflaschen, Weithals, LDPE, mit Schraubkappe, Hahn, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2318-0010 2318-0020 2318-0050 2318-0065 2318-0130
216-4406EA 107 CHF
216-4406 216-4407 216-4408 216-4409 216-4410
Ballonflaschen, Weithals, LDPE, mit Schraubkappe, Hahn, Nalgene®
Flaschen Ballons
LDPE, durchscheinend mit weißem PP-Schraubverschluss und PP-Ablasshahn.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −100 bis +80 °C
  • Auflaufsicherer Verschluss
Ideal zur Aufbewahrung und Abfüllung von destilliertem Wasser, Reagenzien und Säuren. Graduiert. Für bessere Haltbarkeit und Dichtigkeit ist das Gewinde für den Ablasshahn in die Flasche eingearbeitet und nicht angeschweißt. Die Größen 10, 20 und 25 liter haben praktische, breite Schultergriffe.