Carboys, narrow neck, HDPE, with screw cap
Lieferant: Kautex
350-84131 350-84132 350-84133 350-84135 350-84136 350-84137 350-84138 350-84139
216-5502EA 75.4 CHF
216-5502 216-5514 216-5504 216-5506 216-5508 216-5512 216-5516 216-5518
Carboys, narrow neck, HDPE, with screw cap
Flaschen Ballons
HDPE. Naturfarben. Blaue Literskala.
  • Aufgedruckte Literskala
  • Optionaler Anschluss für Absperrhahn
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Halal zertifiziert
Aufgeschraubter Verschluss. Staubkappe dient als Staubschutz, dichtet die Ballonflasche jedoch nicht ab. Mit und ohne aufschraubbarem Absperrhahn.