Schraubverschlüsse mit Silikonanschlüssen, Top Works™, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2135-3803 2135-5300 2135-5302 2135-5303 2135-8300 2135-8302 2135-8303
734-5043EA 548 CHF
734-5043 734-5044 734-5045 734-5046 734-5047 734-5048 734-5049
Schraubverschlüsse mit Silikonanschlüssen, Top Works™, Nalgene®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, weiß mit platingehärteten Silikon-Einsätzen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbeständig bis +135 °C, autoklavierbar
  • Das Top Works™-System enthält Versionen ohne, mit 2 oder 3 festen Anschlüssen
  • Zum aseptischen Flüssigkeitstransfer von den meisten Nalgene®-Flaschen und Ballonflaschen
Die platingehärteten Silikonschläuche sind in den Verschluss eingeschweißt, was einen einteiligen Verschluss formt.