Abklärflaschen mit Schlauchnippel, PYREX®
Lieferant: SciLabware
1531/08D 1531/10D 1531/12D
215-0349EA 993 CHF
215-0349 BIBB1531/10D 215-0350
Abklärflaschen mit Schlauchnippel, PYREX®
Flaschen Abklärflaschen
PYREX®, Borosilikatglas, ohne Stopfen.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Sehr gute thermische Beständigkeit
Klar mit weißem Beschriftungsfeld und ungeschliffenem Hals zum anbringen von Gummistopfen. Seitenarm aus Glas zum anbringen von flexiblen Schläuchen mit 12-mm-Bohrung.