Zerstäuber
Lieferant: Brand
144190 144180
215-0110EA 105 CHF
215-0110 215-2320
Zerstäuber
Flaschen Sprühflaschen
HDPE, weiß.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Robust, handlich, stabil
By turning the nozzle, delivery can be varied from a fine spray to a solid stream.