Muffen mit Haken
Lieferant: Usbeck
241-0250EA 16.3 CHF
241-0250
Muffen mit Haken
Klemmen Stativmuffen
Muffen auf pulverbeschichtem Zinkdruckguss.
  • Für Stäbe bis Ø 16 mm
  • Vernickelte Messingschrauben
  • Aufnahmebohrung 10 mm Ø
Gewicht: 92 g.