Universalmuffe
Lieferant: USBECK Laborgeräte
2421 2420
241-7231EA 32.8 CHF
241-7231 USBE2420
Universalmuffe
Klemmen Stativmuffen
Spannbereich bis 13 mm. Verstellbar, vernickelte Gelenkschrauben aus Messing.
  • Spannbereich bis 13 mm
  • Verstellbar, vernickelte Gelenkschrauben aus Messing