VWR®, Einweg-Wägeschalen
Lieferant: VWR Collection
611-0093EA 74.1 CHF
611-0093 611-0094 611-0095 611-9168 611-9169 611-9170 611-9175 611-9176 611-9177 611-9178 611-9179 611-9180 611-9181 611-9182 611-9183 611-3113 611-3114 611-3115
VWR®, Einweg-Wägeschalen
Schiffchen Wägeschiffchen
PS, quadratisch.
  • Flache Form mit einem breiten, flachen Boden für hohe Stabilität
  • Abgerundete Kanten erleichtern das Umfüllen
  • Temperaturbeständig bis 70 °C
Diese flexiblen Wägeschalen mit glatter Oberfläche ermöglichen ein präzises Ausgießen bei geringem Probenverlust. Sie sind biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Laugen. Ideal für die Verwendung mit Mikrowellen, Waagen oder Feuchtebestimmern.
Verpackung: Diese Wägeschalen werden in einem Reinraum hergestellt und in Kunststoffbeutel verpackt.