Combustion boats
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L30/6 L30/7 L30/9
459-2213EA 43.6 CHF
459-2213 459-2214 459-2215
Combustion boats
Schiffchen Verbrennungsschiffchen
Glasiertes Porzellan.
  • Mit Wiederherstellungsring
  • Temperaturbeständig bis 1000 °C