VWR®, Blotting-Pads, Sorte 707
Lieferant: VWR Collection
732-0592EA 381 CHF
732-0592 732-0594 732-0595 732-0604 732-0606 732-0608 732-0597 732-0598 732-0599 732-0600 732-0601 732-0602
VWR®, Blotting-Pads, Sorte 707
Blotting-Papiere
Mit diesem extrastarken Papier wird das Blotting-Sandwich vervollständigt. Die glatte und einheitliche Beschaffenheit des Papiers ermöglicht einen kontinuierlichen Kontakt des Puffers in der Kammer durch Gel und Membran.
  • Hergestellt aus 100% Cellulose
  • Mit Reinstwasser hergestellt
  • Enthält keine Zusatzstoffe
  • Sauberer und beständiger als Papiertücher