Messzylinder, konisch, PMP
Lieferant: KARTELL
1422 1423 1424 1425
213-1821EA 23.8 CHF
213-1821 213-1822 213-1823 213-1824
Messzylinder, konisch, PMP
Zylinder Messzylinder
PMP (TPX), glasklar.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit und temperaturbeständig bis 170 °C
  • Bruchfest, autoklavierbar
  • Leichtes Ablesen des Flüssigkeitsvolumens möglich
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit erhabener Graduierung. Mit breitem Fuß für sicheren Stand und Ausguss.