Messbecher mit Griff
Lieferant: VITLAB
442081 443081 444081 446081 447081 445081 440081 441081
213-3725EA 9.6 CHF
213-3725 213-3730 213-3735 213-3705 213-3710 213-3740 213-3715 213-3720
Messbecher mit Griff
Becher
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Verwendungen. Mit geprägter Skala und blauen Graduierungen.
Lebensmittelsichere Produkte gemäß EG-Richtlinie 10/2011