Bechergläser, hohe Form, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
211171705 211172401 211172907 211173603 211174102 211174805 211175407
213-0253EA 11 CHF
213-0253 213-1190 801-3129 801-3136 801-3141 215-1012 801-3154
Bechergläser, hohe Form, DURAN®
Becher
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, ohne Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).
Zertifizierungen: ISO 3819