Becher, niedrige Form
Lieferant: KARTELL
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
213-1911EA 13.6 CHF
213-1911 213-1912 213-1913 213-1914 213-1915 213-1916 213-1917 213-1918 213-1919
Becher, niedrige Form
Becher
PMP (TPX), kristallklar.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +150 °C (kurzzeitig bis +170 °C), autoklavierbar
  • Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und sehr gut ablesbarer, blauer Graduierung.
Zertifizierungen: ISO 7056.