Bechergläser, niedrige Form
Lieferant: KARTELL
1822 1824 1821 1823 1825 1826 1827 818 819
213-1632EA 7.7 CHF
213-1632 213-1634 213-1631 213-1633 213-1641 213-1636 213-1643 213-1644 213-1645
Bechergläser, niedrige Form
Becher
PP, hochgradig durchscheinend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch bei 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut lesbarer blauer Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierungen: ISO 7056.
Bestellinformation:
Verpackung:
Bitte beachten