Bechergläser, niedrige Form, Heavy-Duty
Lieferant: SciLabware
1003-250 1003-400 1003-600 1003-1L 1003-2L 1003-150 1003-3L 1003-5L 1003-4L
213-0045EA 221 CHF
213-0045 213-0046 213-0047 213-0048 213-0049 213-0024 213-0413 213-0468 213-0414
Bechergläser, niedrige Form, Heavy-Duty
Becher
Heavy-Duty Bechergläser, PYREX® Borosilikatglas. Mechanisch stärker als standard Bechergläser. Für längere Lebenszeit und höhere Sicherheit konzipiert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Verstärkter Rand und Ausguss. Weniger bruchanfällig während dem Waschen etc. Dickere Wände und schwerere Böden. Weiße Graduierung und Markierungspunkt. Mit Ausguss.