VWR®, Bechergläser, hohe Form
Lieferant: VWR Collection
213-1169EA 72 CHF
213-1169 213-1170 213-1171 213-1172 213-1173 213-1174 213-1175 213-1176 213-1178 213-0470
VWR®, Bechergläser, hohe Form
Becher
Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Volumengraduierungen und Beschriftungsfeld
Die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Laboranwendungen.
DIN 12331, ISO 3819
Zertifizierungen: DIN 12331, ISO 3819