Becher, niedrige Form, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
211060701 211060804 211061406 211061706 211062402 211062908 211063604 211064103 211064806 211065305 211065408 211066301 211066807 211067306 211068602
213-1101EA 11.8 CHF
213-1101 213-1102 213-1103 213-1104 213-1105 213-1106 213-1107 213-1108 213-1109 213-1110 213-1111 213-1112 213-1113 213-1114 213-1115
Becher, niedrige Form, DURAN®
Becher
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld (213-1101, 213-1102 ohne Graduierung und Retrace-Code).
Mit aufgedrucktem Rückverfolgungscode (Chargenkennung).
ISO 3819 (außer 213-1115).
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable