Drahtkörbe
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
7500900 7500901 7500902 7500903 7500904 7500905 7500906 7500907 7500929
215-7411EA 162 CHF
215-7411 215-7412 215-7414 215-7416 215-7418 215-7420 215-7422 215-7424 215-3300
Drahtkörbe
Körbe Drahtkörbe
Edelstahl.
  • Punktgeschweißtes Edelstahlgitter 8×8×1 mm
  • Elektrolytisch poliert
  • Mit verstärkten Rändern
Diese Körbe können zum Transport, zur Lagerung, Reinigung und Sterilisation von Laborutensilien verwendet werden.