Entsorgungsbeutel für Krankenhausabfälle, Cliniclave
Lieferant: Alpha Packaging
Cliniclave
129-0416EA 286 CHF
129-0416 129-0415
Entsorgungsbeutel für Krankenhausabfälle, Cliniclave
Beutel Entsorgungsbeutel
Beutel aus strapazierfähigem PP, Folie, Dicke: 50 µm, klar mit blauer Schrift.
  • Durchlässig für Ethylenoxid oder autoklavierbar bei 134 °C für 3,5 Minuten bei 32 psi bis 2,2 bar
  • An der Seite geschweißt für eine bessere Grundfestigkeit