Beutel, Biohazard, Hi-Temp
Lieferant: Alpha Packaging
121-100 121102
129-0413EA 0 CHF
129-0413 129-0414
Beutel, Biohazard, Hi-Temp
Beutel Entsorgungsbeutel
Beutel mit schwarzem Warnsymbol auf gelbem Hintergrund. PP, 62,5 µm (250 Gauge), transparent, mit „Biohazard“-Kennzeichnung.
  • Anweisungen zum sicheren Gebrauch auf jedem Beutel aufgedruckt
  • Für Temperaturen bis 135 °C geeignet
Verpackung: Werden in Tisch-Spenderboxen geliefert.