VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe, PP
Lieferant: VWR Collection
129-0024EA 211 CHF
129-0024 129-0025 129-0027 129-1564
VWR®, Beutel für biologische Gefahrenstoffe, PP
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste Beutel, hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die autoklaviert werden müssen. Mit Drahtverschlüssen, die das Dehnen und die Entlüftung der Beutel beim Abkühlen ermöglichen. Sehr reiß- und durchstoßfest. Lieferbar in transparent ohne Temperaturindikator oder in orange mit Temperaturindikator.
PP, 50 µm dick, mit 'Biohazard'-Aufdruck
  • Autoklavierbar bis 135 °C
  • Praktischer Temperaturindikatortext ist vor dem Autoklavieren weiß, danach schwarz
  • 'Contents Have Been Autoclaved' zeigt die erfolgreiche Autoklavierung an