Bindedraht, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a part of SP
SP Bel-Art
129-1025EA 202 CHF
129-1025
Bindedraht, SP Bel-Art
Kabelbinder
Starke Bindedraht-Beutelverschlüsse sind einfacher zu verwenden als Schnüre oder Gummibänder. Aus weichem, kupferverzinntem, geglühtem Eisendraht, versiegelt in extrudiertem, fabrikneuem Vinyl.
  • Auf die gewünschte Länge schneiden und Enden miteinander verdrehen
  • Für Temperaturbereiche von -45 bis +121 °C geeignet
Besonders zum Bündeln von unhandlichen Gegenständen wie Stäbe, Drähte oder Röhrchen.