VWR®, Twist-Seal-Beutel
Lieferant: VWR Collection
129-0012EA 349 CHF
129-0012 129-0013 129-0010 129-0011 129-9870 129-9884 129-9885 129-9886 129-9887 129-0417 129-0418 300-0107 129-9019 129-9020 129-9021 129-9022 129-9023 129-9024 129-9025 129-9026 129-9027 129-9028 129-1161 129-1162 129-9800 129-9801 129-9802 129-9803 129-9804 129-9805 129-9806 129-9808 129-9807 129-9809 129-9810 129-9813 129-9814 129-9815 129-9816 129-9817 129-9029
VWR®, Twist-Seal-Beutel
Beutel Probenbeutel
LDPE-Beutel mit Sicherheitslaschen, hergestellt und unter sterilen Bedingungen verpackt.
  • Sicherer, kontaminationsfreier, flexibler Behälter für verlässliche Analyseergebnisse
  • Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und BPA
  • Kostengünstiges und effizientes Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben
  • Eine Lasche mit Drahtbügel hält den Beutel beim Füllvorgang offen
  • Einzigartiges Doppel-Faltsystem sorgt für temporäre, auslaufsichere Dichtung
Universelle Verwendung für Proben wie Lebensmittel, Flüssigkeiten, Getreide, Erdölprodukte, tierische Stoffe,More Product Information