Homogenisierbeutel
Lieferant: Grade Products
SEP400 STD3500 STD400 STD80 LAB400
432-0003EA 240 CHF
432-0003 432-0005 432-0001 432-0000 432-0499
Homogenisierbeutel
Beutel Homogenisationsbeutel
Hochwertiges Polymergemisch, ideal für Probenhomogenisatoren in Lebensmittellabors.
  • Beschreibbar zur einfachen Identifikation der Proben, auch für Barcodes geeignet
Bestrahlt mit 15 - 40 kGy
Der Lab 400 Blender Bag wird aus einem Polymer des 21. Jahrhunderts hergestellt, das dem Beutel die gleiche Festigkeit wie einem Standard 400 Bag verleiht, dabei aber über 20% dünner ist. Es ist ideal für Lebensmitteltestlabore mit hohem Probenaufkommen.